Learn More
9-cis-retinilo oleato, TRC
Código de producto. 30413251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30413251 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30413251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2754001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79433-57-1
Fórmula molecular C38H62O2
Peso molecular (g/mol) 550.9
Sinónimo 9-cis,15(Z)]-Retinol 9-Octadecenoate
Nombre IUPAC [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenilo] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-cis-Retinyl Oleate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H62O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27-37(39)40-32-30-34(3)25-22-24-33(2)28-29-36-35(4)26-23-31-38(36,5)6/h14-15,22,24-25,28-30H,7-13,16-21,23,26-27,31-32H2,1-6H3/b15-14-,25-22+,29-28+,33-24-,34-30+
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.475