Learn More
Ácido 9-cis-Retinoico, TRC
Código de producto. 30134331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134331 5 mg 5 miligramos
18081220 10 mg 10 miligramos
18031720 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2450005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5300-03-8
Fórmula molecular C20 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Sinónimo 9-cis-Retinoic Acid, Retinoic acid, cis-9,trans-13- (8CI), 9-cis-Retinoic acid, 9(Z)-Retinoic acid, 9-cis-Tretinoin, AGN 192013, ALRT 1057, Alitretinoin, LG 100057, LGD 100057, LGD 1057, NSC 659772, Panretin, Panretyn, Panrexin, Toctino, BAL0004079-000, code for free acid, BAL4079, 9-cis retinoic acid, 9-(Z) Retinoic Acid, R0004079-000, CRA-Alitretinoin, INN Alitretinoin
Nombre IUPAC ácido (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-cis-Retinoic acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089