Learn More
Ácido 9-cis-retinoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474629 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15474629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62219.#0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un ligando de alta afinidad para el receptor X retinoide.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 9-cis-retinoico es un análogo de la vitamina A que inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación celular. El ácido 9-cis-retinoico es un inhibidor de Cox-2 y un activador de RAR α, RAR β, RAR γ y RXR.
Solu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-cis-Retinoic acid
CAS 5300-03-8
Punto de fusión 178°C to 180°C
Fórmula molecular C20H28O2
Número MDL MFCD00270072
Cantidad 5 mg
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,249
Sinónimo alitretinoin, 9-cis-retinoic acid, panretin, 9-cis-tretinoin, panrexin, panretyn, panretin gel, toctino, 9-cis retinoic acid, 9 z-retinoic acid
Información de solubilidad Soluble in chloroform (50mg/ml),DMSO (∽25mg/ml),ethanol (25mg/ml),and acetone (25mg/ml). Insoluble in water.
Clave InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
Nombre IUPAC ácido (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico
Peso molecular (g/mol) 300.44
PubChem CID 449171
ChEBI CHEBI:50648
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.44
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-cis-Retinoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-cis-Retinoic acid