Learn More
Éster metílico del ácido 9-cis-retinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-cis Retinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 58526-50-4 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Retinoic acid','methyl ester','9-cis- (9CI), 9-cis-Methyl retinoate, 9-cis-Retinoic acid methyl ester, Methyl 9-cis-retinoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-16(9-7-10-17(2)15-20(22)23-6)12-13-19-18(3)11-8-14-21(19,4)5/h7,9-10,12-13,15H,8,11,14H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,16-9-,17-15+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |