Learn More
STEMCELL Technologies 9-cis Retinoic Acid
Código de producto. 17130062
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17130062 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 17130062 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72382
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Retinoid pathway activator; Activates retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR)
  • 9-cis-Retinoic acid activates all isoforms of the retinoic acid receptor (RAR) (Ki = 0.5-27 nM) as well as retinoid X receptor (RXR) isoforms (Ki = 3.8-12 nM) (Umemiya et al.; Wong et al.) The ability of RAR to heterodimerize with RXR, and the latter to heterodimerize with other partners allows 9-cis-retinoic acid to evoke a wide range of effects (Dawson et al.; Kane)
Especificaciones
CAS 5300-03-8
Sinónimo 9-​cis-​retinoic acid; Aliretinoin; NSC 659772; Panretin
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C20H28O2
Pureza ≥95%