Learn More
9-cis-retinal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-cis Retinal |
| CAS | 514-85-2 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-cis Retinal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+ |
| SMILES | C\C(=C\C=C\C(=C\C=O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenal |
| Peso molecular (g/mol) | 284.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.214 |