Learn More
Ácido 9-cis-5,6-epoxi-5,6-dihidro-retinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-cis-5,6-Epoxy-5,6-dihydroretinoic Acid (5,6-Epoxialitretinoine) |
| CAS | 1431303-55-7 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 9-cis-5,6-Epoxy-5,6-dihydro-retinoic Acid, Retinoic acid, 5,6-epoxy-5,6-dihydro-, 9-cis-, BAL19222, GSK3040320A, BAL0019222-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20-18(3,4)11-7-12-19(20,5)23-20/h6,8-10,13-14H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8-,16-14+ |
| SMILES | C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C12OC1(C)CCCC2(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(1,5,5-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-6-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.435 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.204 |