Learn More
9-cis-4-cetoretinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-cis-4-Ketoretinol |
| CAS | 1076198-35-0 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-cis-4-Oxo-retinol, 9-(2,6,6-Trimethyl-3-keto-1-cyclohexen-1-yl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(7-6-8-16(2)12-14-21)9-10-18-17(3)19(22)11-13-20(18,4)5/h6-10,12,21H,11,13-14H2,1-5H3/b8-6+,10-9-,15-7+,16-12+ |
| SMILES | C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |