Learn More
Ácido 9-clorofenazina-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Chlorophenazine-1-carboxylic Acid |
| CAS | 103942-93-4 |
| Fórmula molecular | C13H7ClN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-Chlorophenazine-1-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7ClN2O2/c14-8-4-2-6-10-12(8)16-11-7(13(17)18)3-1-5-9(11)15-10/h1-6H,(H,17,18) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N=C21 |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-clorofenazina-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.02 |