Learn More
9-Clorofenarreno (>90%), TRC
Código de producto. 30368302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368302 100 mg 100 miligramos
30367799 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC374975100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-72-8
Fórmula molecular C14 H9 Cl
Peso molecular (g/mol) 212.67
Sinónimo Phenanthrene, 9-chloro-, 9-Chlorophenanthrene, 10-Chlorophenanthrene, NSC 8552
Nombre IUPAC 9-clorofentreno
SMILES Clc1cc2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Chlorophenanthrene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0393