Learn More
9-clorometilfenantreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Chloromethylphenanthrene |
| CAS | 951-05-3 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11Cl/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H,10H2 |
| SMILES | ClCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9-(clorometil)fenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 226.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0549 |