Learn More
9-(Clorometil)antraceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490094 25 g 25 g
11470094 1 g 1 g
11480094 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13579.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226.703 g/mol
9-(Chloromethyl)anthracene is used as a blocking group reagent used for carboxylic acids, phenols, mercaptans and thiophenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-(clorometil)antraceno se utiliza como un reactivo de grupo de bloqueo utilizado para ácidos carboxílicos, fenoles, mercaptanos y tiofenoles.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24463-19-2
Fórmula molecular C15H11Cl
Peso molecular (g/mol) 226.703
Número MDL MFCD00001263
Clave InChI PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
PubChem CID 32385
Nombre IUPAC 9-(clorometil)antraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(Chloromethyl)anthracene
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1873394
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.71
Porcentaje de pureza ≥98%