Learn More
9-(Clorometil)antraceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499680 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10553361 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188180025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24463-19-2
Fórmula molecular C15H11Cl
Peso molecular (g/mol) 226.7
Número MDL MFCD00001263
Clave InChI PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
PubChem CID 32385
Nombre IUPAC 9-(clorometil)antraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(Chloromethyl)anthracene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136°C to 141°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.7
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-(Chloromethyl)anthracene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.