Learn More
9-Clorofluoreno, TRC
Código de producto. 30359019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359019 1 g 1 g
30364299 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3662501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6630-65-5
Fórmula molecular C13 H9 Cl
Peso molecular (g/mol) 200.66
Sinónimo 9-Chloro-9H-fluorene (ACI), Fluorene, 9-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 9-Chlorofluorene, NSC 59976, 9H-Fluorene, 9-chloro- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 9-cloro-9H-fluoreno
SMILES ClC1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Chlorofluorene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0393