Learn More
9-Clorofluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499530 1 g 1 g
11409540 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50352.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6630-65-5 | C13H9Cl | 200.665 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6630-65-5
Fórmula molecular C13H9Cl
Peso molecular (g/mol) 200.665
Número MDL MFCD00043468
Clave InChI CVCQMAKDIKSUHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-chlorofluorene, 9h-fluorene, 9-chloro, fluorene, 9-chloro, 9-chlor-fluoren, #, 4-05-00-02146 beilstein handbook reference, ghl.pd_mitscher_leg0.1300
PubChem CID 23115
Nombre IUPAC 9-cloro-9H-fluoreno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Chlorofluorene
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.67
Porcentaje de pureza 98%