Learn More
9-Cloroantraceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324454 5 g 5 g
11334454 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01092.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 716-53-0 | Molecular Formula: C14H9Cl | Molecular Weight: 212.676 g/mol
9-Chloroanthracene, is used as a chlorinated anthracene compound used for biochemical research. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-cloroantraceno se utiliza como un compuesto clorado de antraceno en la investigación bioquímica. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 716-53-0
Fórmula molecular C14H9Cl
Peso molecular (g/mol) 212.676
Número MDL MFCD00001245
Clave InChI KULLJOPUZUWTMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69744
Nombre IUPAC 9-cloroantraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Chloroanthracene
Punto de fusión 101°C to 106°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1869540
Sinónimo anthracene, 9-chloro, ccris 5547, 9-chloro-anthracene, #, anthracene,9-chloro, bidd:gt0730
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.68
Porcentaje de pureza 96%