Learn More
9-Clorotraceno (>90%), TRC
Código de producto. 30358171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358171 250 mg 250 miligramos
30353043 100 mg 100 miligramos
30362942 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364403250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 716-53-0
Fórmula molecular C14 H9 Cl
Peso molecular (g/mol) 212.67
Sinónimo 9-Chloroanthracene (ACI), 10-Chloroanthracene, 9-Chloroanthracene (ACI)
Nombre IUPAC 9-cloroantraceno
SMILES Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Chloroanthracene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.039