Learn More
9-cloro, triamcinolona acetonida, TRC
Código de producto. 30040841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040841 5 mg 5 miligramos
30040602 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4216805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10392-74-2
Fórmula molecular C24 H31 Cl O6
Peso molecular (g/mol) 450.95
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv.
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-12-cloro-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-6,6,9,13-tetrametil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(Cl)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-chloro Triamcinolone acetonide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31ClO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1809