Learn More
Acetónido de 9-clorotriamcinolona 21-acetato, TRC
Código de producto. 30350004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30350004 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30350004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4216851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Chloro Triamcinolone Acetonide 21-Acetate
CAS 10392-75-3
Fórmula molecular C26 H33 Cl O7
Cantidad 1 mg
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-acetate (7CI,8CI), 1H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33ClO7/c1-14(28)32-13-20(31)26-21(33-22(2,3)34-26)11-18-17-7-6-15-10-16(29)8-9-23(15,4)25(17,27)19(30)12-24(18,26)5/h8-10,17-19,21,30H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(Cl)[C@@H](O)C[C@]23C
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-12-cloro-11-hidroxi-6,6,9,13-tetrametil-16-oxo-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-il]-2-oxoetilo]
Peso molecular (g/mol) 492.989
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.1915
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.