Learn More
9-cloro nevirapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Chloro Nevirapine |
| CAS | 1796928-56-7 |
| Fórmula molecular | C15H13ClN4O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-Chloro-11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13ClN4O/c1-8-6-7-17-14-12(8)19-15(21)10-4-5-11(16)18-13(10)20(14)9-2-3-9/h4-7,9H,2-3H2,1H3,(H,19,21) |
| SMILES | CC1=CC=NC(N(C2CC2)C3=C4C=CC(Cl)=N3)=C1NC4=O |
| Nombre IUPAC | 9-cloro-11-ciclopropil-4-metil-5,11-dihidro-6H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.08 |