Learn More
9-Cloro-dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Chloro-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| CAS | 1798293-04-5 |
| Fórmula molecular | C13H8ClNOS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 9-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8ClNOS/c14-9-5-3-7-11-12(9)15-13(16)8-4-1-2-6-10(8)17-11/h1-7H,(H,15,16) |
| SMILES | Clc1cccc2Sc3ccccc3C(=O)Nc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-5H-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.0015 |