Learn More
Propanoato de 9-cloro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-propionato de beclometasona), Mikromol™
Descripción
Propanoato de 9-cloro-11beta,17-dihidroxi-16beta-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-propionato de beclometasona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beclometasone 21-Propionate |
| CAS | 69224-79-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Beclometasone 21-Propionate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C25 H33 Cl O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Beclometasone Dipropionate Imp. A (EP), 9-Chloro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Beclometasone 21-Propionate, (11beta,16beta)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclomethasone Dipropionate Related Compound A, Beclometasone Dipropionate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H33ClO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Propanoato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Mostrar más |