Learn More
9-cloro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, Mikromol™
Descripción
9-cloro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta,16alpha)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity M) |
| CAS | 57780-86-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (11beta,16alpha)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity M) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22H29ClO4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), 9-Chloro-11β,17-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Furoate Imp. M (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29ClO4/c1-12-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-19(14,3)21(16,23)18(26)11-20(17,4)22(12,27)13(2)24/h7-8,10,12,16-18,26-27H,5-6,9,11H2,1-4H3/t12-,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-acetil-9-cloro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |