Learn More
Acetato de 9-cloro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-acetato de icometasona), Mikromol™
Descripción
Acetato de 9-cloro-11beta,17-dihidroxi-16alfa-metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ilo (21-acetato de icometasona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Icomethasone 21-Acetate |
| CAS | 24916-91-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Icomethasone 21-Acetate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H31 Cl O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (7CI,8CI), Icometasone-21-acetate, Icometasone 21-Acetate, Mometasone Furoate Imp. O (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31ClO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Mostrar más |