Learn More
9-cloro-11beta,17,21-trihidroxi-16beta-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (beclometasona), Mikromol™
Código de producto. 18080460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080460 25 mg 25 miligramos
18043770 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18080460 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0199.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
9-cloro-11beta,17,21-trihidroxi-16beta-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona (beclometasona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beclometasone
CAS 4419-39-0
Nombres de analitos o componentes Beclometasone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H29 Cl O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclometasone, CCI 2332, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (7CI,8CI), (11β,16β)-9-Chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-16β-methylprednisolone, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone, Beclometasone, Beclomethasone, Becolvent
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 408.92
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1704 g/mol