Learn More
9-cloro-11β -hidroxi-16α -metil-21-[(metilsulfonil)oxi]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-il furan-2-carboxilato, Mikromol™
Descripción
9-Cloro-11β -hidroxi-16α -metil-21-[(metilsulfonil)oxi]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-il Furan-2-carboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta,16alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity R) |
| CAS | 1370190-08-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (11beta,16alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity R) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C28H33ClO9S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9-Chloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-, (11β,16α)-, 9-Chloro-11β-hydroxy-16α-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Imp. R (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H33ClO9S/c1-16-12-20-19-8-7-17-13-18(30)9-10-25(17,2)27(19,29)22(31)14-26(20,3)28(16,23(32)15-37-39(4,34)35)38-24(33)21-6-5-11-36-21/h5-6,9-11,13,16,19-20,22,31H,7-8,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19+,20+,22+,25+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)COS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-17-(2-metilsulfoniloxiacetil)-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] furan-2-carboxilato |
| Mostrar más |