Learn More
9-cloro-11β ,21-dihidroxi-16α -metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-il furan-2-carboxilato, Mikromol™
Descripción
9-Cloro-11β ,21-dihidroxi-16α -metil-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-il Furan-2-carboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate |
| CAS | 148596-90-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H31 Cl O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (11beta,16alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H31ClO7/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,28)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-29)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,29,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] furan-2-carboxilato |
| Mostrar más |