Learn More
9-cloro-1,2,3,4-tetrahidroacridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroacridine |
| CAS | 5396-30-5 |
| Fórmula molecular | C13H12NCl |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12ClN/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2 |
| SMILES | Clc1c2CCCCc2nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9-cloro-1,2,3,4-tetrahidroacridina |
| Peso molecular (g/mol) | 217.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0658 |