Learn More
9-Carboximetimetilguanina, TRC
Código de producto. 17973415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973415 5 mg 5 miligramos
17921025 25 mg 25 miligramos
17924375 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1799905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80685-22-9
Fórmula molecular C8 H9 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 239.19
Sinónimo Acetic acid, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-, Acetic acid, [(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]- (9CI), 9-Carboxymethoxymethylguanine
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi]acético
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCC(=O)O)C(=O)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Carboxymethoxymethylguanine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N5O4/c9-8-11-6-5(7(16)12-8)10-2-13(6)3-17-1-4(14)15/h2H,1,3H2,(H,14,15)(H3,9,11,12,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0655