Learn More
9-bromofenantreno, TRC
Código de producto. 30347952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347952 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30347952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6872001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromophenanthrene
CAS 573-17-1
Fórmula molecular C14H9Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
SMILES Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC 9-bromofenanthreno
Peso molecular (g/mol) 257.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9888