Learn More
9-bromofenantreno-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Bromophenanthrene-d9 |
| CAS | 2055815-26-2 |
| Fórmula molecular | C14D9Br |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 9-Phenanthryl Bromide-d9, NSC 400708-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | BrC1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H] |
| Nombre IUPAC | 9-bromofenantreno-1,2,3,4,5,6,7,8,10-d9 |
| Peso molecular (g/mol) | 266.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.05 |