Learn More
9-Bromofenantreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342846 25 g 25 g
11332846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09033.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
9-Bromophenanthrene is used as halogenated building block. Isotope labelled 9-Bromophenanthrene (B687200), a halogenated polycyclic aromatic hydrocarbon that has been seen to have a room temperature phosphorescence that can be induced by β-cyclodextrin (β-CD) in the presence of cyclohexane; however, trace Fe(III) causes a decrease of the RTP emission.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-bromofenantreno se utiliza como compuesto básico halogenado. El 9-bromofenantreno (B687200) marcado con isótopos, un hidrocarburo aromático policíclico halogenado que se ha visto que tiene una fosforescencia a temperatura ambiente que puede ser inducida por β-ciclodextrina (β-CD) en presencia de ciclohexano; sin embargo, la traza Fe(III) causa una disminución de la emisión de RTP.
Solubilidad
Soluble en tolueno y cloroformo (50 mg/ml).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-17-1
Fórmula molecular C14H9Br
Peso molecular (g/mol) 257.13
Número MDL MFCD00001174
Clave InChI RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
Nombre IUPAC 9-bromofenanthreno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromophenanthrene
Punto de fusión 62°C to 66°C
Punto de ebullición 190°C (1.2 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1869927
Información de solubilidad Soluble in toluene,and chloroform (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Porcentaje de pureza 98%