Learn More
9-Bromofenantreno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776321 100 g Frasco de vidrio 100 g
10390494 10 g Frasco de vidrio 10 g
10745941 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10776321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107241000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-17-1
Fórmula molecular C14H9Br
Peso molecular (g/mol) 257.13
Número MDL MFCD00001174
Clave InChI RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
Nombre IUPAC 9-bromofenanthreno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromophenanthrene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60°C to 65°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 180°C to 190°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 671
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo