Learn More
9-Bromononanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Bromononanol |
| CAS | 55362-80-6 |
| Fórmula molecular | C9H19BrO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-9-bromononane, 9-Bromo-1-nonanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 9-bromononan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 223.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0619 |