Learn More
Ácido 9-bromononanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Bromononanoic Acid |
| CAS | 41059-02-3 |
| Fórmula molecular | C9H17BrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 9-bromo-nonanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17BrO2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h1-8H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | ácido 9-bromononanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 237.13 |