Learn More
9-Bromofluoreno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478633 50 g 50 g
11334629 5 g 5 g
11488633 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10428.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1940-57-4 | C13H9Br | 245.119 g/mol
9-Bromofluorene, is used to treat skin dermatological conditions and in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-bromofluoreno se utiliza para tratar los problemas dermatológicos de la piel y en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire. Estable en condiciones normales. Conservar en recipientes resistentes a la luz y bien cerrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1940-57-4
Fórmula molecular C13H9Br
Peso molecular (g/mol) 245.119
Número MDL MFCD00001133
Clave InChI AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-bromofluorene, fluorene, 9-bromo, 9h-fluorene, 9-bromo, 9-fluorenyl bromide, monobromofluorene, 9-bromo-fluoren, 9-brom-9h-fluoren, acmc-1bqkc, 9-bromanyl-9h-fluorene
PubChem CID 16024
Nombre IUPAC 9-bromo-9H-fluoreno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromofluorene
Punto de fusión 101°C to 105°C
Olor Irritating
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 2047220
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.12
Porcentaje de pureza ≥98%