Learn More
9-Bromoantraceno, TRC
Código de producto. 30180370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180370 5 g 5 g
30180060 25 g 25 g
30180286 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6798005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1564-64-3
Fórmula molecular C14H9Br
Peso molecular (g/mol) 257.13
Sinónimo 10-Bromoanthracene, 9-Anthracenyl bromide, 9-Anthracyl bromide, NSC 803
Nombre IUPAC 9-bromoantraceno
SMILES Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromoanthracene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9888