Learn More
9-Bromoantraceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
9-Bromoanthracene acts as an intermediate in the preparation of 9-substituted derivative of the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 9-bromoantraceno actúa como producto intermedio en la preparación de 9-derivados sucedáneos del antraceno de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 9-Bromoanthracene |
| Punto de fusión | 97°C to 103°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1869747 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.14 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.