Learn More
9-Bromoantraceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386976 5 g 5 g
11376976 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11386976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06733.06
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1564-64-3 | Molecular Formula: C14H9Br | Molecular Weight: 257.13 g/mol
9-Bromoanthracene acts as an intermediate in the preparation of 9-substituted derivative of the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 9-bromoantraceno actúa como producto intermedio en la preparación de 9-derivados sucedáneos del antraceno de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1564-64-3
Fórmula molecular C14H9Br
Peso molecular (g/mol) 257.13
Número MDL MFCD00001243
Clave InChI ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9-bromo, 9-bromo anthracene, 9-bromo-anthracene, 9-anthracenyl bromide, 9-bromanthracen, pubchem9183, 9-bromoanthrene, acmc-209ddx, 9-bromoanthracene, dsstox_cid_29080
PubChem CID 74062
Nombre IUPAC 9-bromoantraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Br
Specifica
Nombre del producto químico o material 9-Bromoanthracene
Punto de fusión 97°C to 103°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1869747
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Porcentaje de pureza 96%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.