Learn More
9-Bromo Hidrocortisona 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30005332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005332 10 mg 10 miligramos
30009717 25 mg 25 miligramos
30009897 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68447410MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50733-54-5
Fórmula molecular C23H31BrO6
Peso molecular (g/mol) 483.39
Sinónimo (11beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 9-Bromo-17-hydroxy Corticosterone 21-Acetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-bromo-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxomitil] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo Hydrocortisone 21-Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31BrO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1304