Learn More
9-Bromo-9-fenilfluoreno, TRC
Código de producto. 30336401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336401 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30336401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6864552G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-9-phenylfluorene
CAS 55135-66-5
Fórmula molecular C19 H13 Br
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
SMILES BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14
Nombre IUPAC 9-bromo-9-fenilfluoreno
Peso molecular (g/mol) 321.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0201