Learn More
9-Bromo-9-fenilfluoreno, TRC
Código de producto. 30329112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329112 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB686455500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-9-phenylfluorene
CAS 55135-66-5
Fórmula molecular C19 H13 Br
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
SMILES BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14
Nombre IUPAC 9-bromo-9-fenilfluoreno
Peso molecular (g/mol) 321.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0201