Learn More
9-Bromo-9-fenilfluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Bromo-9-phenylfluorene |
| CAS | 55135-66-5 |
| Fórmula molecular | C19 H13 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H |
| SMILES | BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | 9-bromo-9-fenilfluoreno |
| Peso molecular (g/mol) | 321.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0201 |