Learn More
9-Bromo-9-fenilfluoreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361290 1 g Frasco de vidrio 1 g
10851671 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428610010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55135-66-5
Fórmula molecular C19H13Br
Peso molecular (g/mol) 321.21
Número MDL MFCD00075522
Clave InChI HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
PubChem CID 231624
Nombre IUPAC 9-bromo-9-fenilfluoreno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-9-phenylfluorene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99°C to 101°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Bromo-9-phenylfluorene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.