Learn More
9-Bromo-9-fenilfluoreno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379055 1 g 1 g
11389055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14225.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321.217 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55135-66-5
Fórmula molecular C19H13Br
Peso molecular (g/mol) 321.217
Número MDL MFCD00075522
Clave InChI HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
PubChem CID 231624
Nombre IUPAC 9-bromo-9-fenilfluoreno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-9-phenylfluorene
Punto de fusión 94°C to 99°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2561445
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.23
Porcentaje de pureza 96%