Learn More
9-Bromo-10-fenilantraceno, TRC
Código de producto. 30330822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330822 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6990035G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-10-phenylanthracene
CAS 23674-20-6
Fórmula molecular C20H13Br
Cantidad 5 g
Sinónimo 9-Phenyl-10-bromoanthracene
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13Br/c21-20-17-12-6-4-10-15(17)19(14-8-2-1-3-9-14)16-11-5-7-13-18(16)20/h1-13H
SMILES CC(N([H])C(C)=C1C(OC)=O)=C(C(OCCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CC2)=O)C1C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5.Cl
Nombre IUPAC 9-bromo-10-fenilantraceno
Peso molecular (g/mol) 333.22