Learn More
9-Bromo-10-fenilantraceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422159 1 g 1 g
15442159 250 mg 250 miligramos
15432159 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64794.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23674-20-6 | C20H13Br | 333.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en tolueno caliente y dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23674-20-6
Fórmula molecular C20H13Br
Peso molecular (g/mol) 333.228
Número MDL MFCD00230983
Clave InChI WHGGVVHVBFMGSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-bromo-9-phenylanthracene, anthracene, 9-bromo-10-phenyl, 9-bromo-10-phenyl-anthracene, ksc201k3d, 9-bromo-10-phenyl anthracene
PubChem CID 4155836
Nombre IUPAC 9-bromo-10-fenilantraceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-10-phenylanthracene
Punto de fusión 154°C to 158°C
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 2277064
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo