Learn More
9-Bromo-10-(1-naftil)antraceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401049 250 mg 250 miligramos
15481039 1 g 1 g
15491039 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64024.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400607-04-7
Fórmula molecular C24H15Br
Peso molecular (g/mol) 383.288
Número MDL MFCD11046571
Clave InChI SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
PubChem CID 21076365
Nombre IUPAC 9-bromo-10-naftalen-1-ilantraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Beilstein 20386637
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido