Learn More
9-Borabiciclo[3.3.1]nonano, solución DE 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10315092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10315092 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10609834 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10315092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.45€
    75.65€ / 100 ml
    Ahorro 13.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 280-64-8 | C8H15B | 122.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido Lewis, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane
CAS 280-64-8, 109-99-9
% mín. CAS 6.14, 92.49
% máx. CAS 7.51, 93.86
Densidad 0.8840g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H15B
Número MDL MFCD00074742
Cantidad 100 mL
Fieser 02,31; 03,24; 04,41; 05,46; 06,62; 07,29; 08,47; 09,57; 10,48; 11,68; 13,92; 14,52; 15,43; 17,49; 01,732; 04,356
Gravedad específica 0.884
Sinónimo 9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan, 9-borabicyclo 3,3,1 nonane, 9$l^ 2-borabicyclo 3.3.1 nonane, 1s,5s-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, monomer; 21205-91-4 dimer, 9-borabicyclo 3.3.1 nonane,9-bbn,intetrahydrofuran
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI AMKGKYQBASDDJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]1C2CCCC1CCC2
Nombre IUPAC 9$l{2}-borabiciclo[3.3.1]nonano
Peso molecular (g/mol) 122.02
PubChem CID 6327450
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.02
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane