Learn More
9-beta-D-ribofuranosil-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona (inosina), Mikromol™
Descripción
9-beta-D-ribofuranosil-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona (inosina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Inosine |
| CAS | 58-63-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Inosine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 N4 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Adenosine Imp. G (EP), Inosine, Didanosine Imp. B (Ph. Int.), 9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Impurity G, Didanosine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23 |
| Nombre IUPAC | 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purin-6-ona |
| Mostrar más |