Learn More
Ácido 9-(beta-D-galactopiranosiloxi)nonanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-(beta-D-Galactopyranosyloxy)nonanoic Acid |
| CAS | 83345-63-5 |
| Fórmula molecular | C15 H28 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28O8/c16-9-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-8-6-4-2-1-3-5-7-11(17)18/h10,12-16,19-21H,1-9H2,(H,17,18)/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCC(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxinonanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 336.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1784 |